Få mere at vide
3,4-Pyridinedicarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685182 25 g Glasflaske 25g
10193610 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685182 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131890250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490-11-9
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00006392
InChI nøgle MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid, unii-7389uzw5dy, 3,4-pyridindicarbons, cinchomeronsaure, pubchem2419, 3,4-dicarboxypyridine
PubChem CID 10273
ChEBI CHEBI:46860
IUPAC navn pyridin-3,4-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Pyridinedicarboxylic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 262°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22, 155
Merck Index 15, 2286
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: sparingly soluble in hot alcohol,ether and benzen,insoluble in chloroform
Formel vægt 167.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Pyridinedicarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.