missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole N-Carbamic Acid Phenyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30427653
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427653 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP48200510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole N-Carbamic Acid Phenyl Ester
CAS 84163-21-3
Molekylær formel C19H18N2O3
Mængde 10 mg
Synonym 4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O3/c22-19(23-15-6-2-1-3-7-15)21-12-10-14(11-13-21)18-16-8-4-5-9-17(16)24-20-18/h1-9,14H,10-13H2
SMIL O=C(Oc1ccccc1)N2CCC(CC2)c3noc4ccccc34
IUPAC navn phenyl 4-(1,2-benzoxazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 322.36
Formel vægt 322.1317
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.