missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole N-Carbamic Acid Phenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole N-Carbamic Acid Phenyl Ester |
| CAS | 84163-21-3 |
| Molekylær formel | C19H18N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O3/c22-19(23-15-6-2-1-3-7-15)21-12-10-14(11-13-21)18-16-8-4-5-9-17(16)24-20-18/h1-9,14H,10-13H2 |
| SMIL | O=C(Oc1ccccc1)N2CCC(CC2)c3noc4ccccc34 |
| IUPAC navn | phenyl 4-(1,2-benzoxazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.36 |
| Formel vægt | 322.1317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?