missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride |
| CAS | 84163-22-4 |
| Molekylær formel | C12H15ClN2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(Piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole Hydrochloride, 4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O.ClH/c1-2-4-11-10(3-1)12(14-15-11)9-5-7-13-8-6-9;/h1-4,9,13H,5-8H2;1H |
| SMIL | C1CNCCC1C2=NOC3=CC=CC=C32.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.71 |
| Formel vægt | 238.0873 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?