Få mere at vide
3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine, Mikromol
Beskrivelse
3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 330786-24-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17H13N5O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C3=NNC4=NC=NC(=C34)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.32 |
| Vis mere |