Få mere at vide
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid, 96%
Artikelnummer. 15436517
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436517 50 g 50g
15426517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33663.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16642-79-8 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16642-79-8
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD00126834
InChI nøgle VZOPVJNBOQOLPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-nitrophenyl propanoic acid, 3-4-nitrophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-nitro, 3-4-nitrophenyl-propionic acid, 4-nitrobenzenepropanoic acid, p-nitrohydrozimtsaure, pubchem13615, p-nitrohydrocinnamic acid
PubChem CID 85526
IUPAC navn 3-(4-nitrophenyl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 164°C to 168°C
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 195.17
Procent renhed 96%