Få mere at vide
3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485047
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485047 2 g 2g
15495047 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32332.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 20583-31-7 | Molekylær formel: C9H7N3O2 | Molekylvægt: 189,17 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20583-31-7
Molekylær formel C9H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD00665859
InChI nøgle IPIYADCDDIUVPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-4-nitrophenyl pyrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-4-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 5-4-nitrophenyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-4-nitrophenyl, 5-4-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 3-4-nitrophenyl-2h-pyrazole, nitrophenylpyrazole, p-nitrophenylpyrazole
PubChem CID 2737071
IUPAC navn 5-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 194 °C til 195 °C
Mængde 2 g
Formel vægt 189.18
Procent renhed 97%