Få mere at vide
3-(4-n-propoxyphenyl)propionsyre, 96%
Artikelnummer. 15496487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496487 5 g 5g
15486487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33646.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 3243-40-1 | C12H16O3 | 208,257 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3243-40-1
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.257
MDL nummer MFCD00484121
InChI nøgle SOFMLHAGBATXNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-propoxyphenyl propanoic acid, 3-4-propoxy-phenyl-propionic acid, benzenepropanoic acid,4-propoxy, 3-4-n-propoxyphenyl propionic acid, cbmicro_011397, cambridge id 5152838, 4-propoxy-benzenepropanoic acid, 3-4-n-propoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2255935
IUPAC navn 3-(4-propoxyphenyl)propansyre
SMIL CCCOC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 94 °C til 99 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 208.26
Procent renhed 96%