Få mere at vide
3-(4-n-propoxyphenyl)propionsyre, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 94°C to 99°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 208.26 |
| Procent renhed | 96% |