Få mere at vide
3-(4-Morpholinyl)propyl isothiocyanate, 96%
Artikelnummer. 11303386
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303386 1 g 1g
11313386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12819.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32813-50-6 | C8H14N2OS | 186.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32813-50-6
Molekylær formel C8H14N2OS
Molekylvægt (g/mol) 186.27
MDL nummer MFCD00041222
InChI nøgle BCEFDMYFAAAFPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinopropyl isothiocyanate, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine, 3-4-morpholino propyl isothiocyanate, 3-morpholinopropylisothiocyanate, 3-morpholin-4-ylpropanisothiocyanate, 3-4-morpholinyl propyl isothiocyanate, 3-morpholin-4-yl propylisothiocyanate, 4-3-isothiocyanato-propyl-morpholine, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine #, morpholine,4-3-isothiocyanatopropyl
PubChem CID 141745
IUPAC navn 4-(3-isothiocyanatopropyl)morpholin
SMIL S=C=NCCCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Morpholinyl)propyl isothiocyanate
Kogepunkt 182°C to 183°C (13 mmHg)
Brydningsindeks 1.5305
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 879217
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 186.28
Procent renhed 96%