Få mere at vide
3-(4-Morpholinyl)phenol, 98%
Artikelnummer. 11479170
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479170 1 g 1g
11459170 5 g 5g
11469170 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15707.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27292-49-5 | C10H13NO2 | 179,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27292-49-5
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00051675
InChI nøgle BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
PubChem CID 141343
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylphenol
SMIL OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Morpholinyl)phenol
Smeltepunkt 127 °C til 132 °C
Mængde 1 g
Beilstein 149989
Formel vægt 179.22
Procent renhed 98%