Få mere at vide
3-(4-morpholinyl)-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436838
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436838 1 g 1g
15446838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60376.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4441-30-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4441-30-9
Molekylær formel C7H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 145.202
MDL nummer MFCD01713533
InChI nøgle VZKSLWJLGAGPIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-hydroxypropyl morpholine, 3-morpholinopropanol, 4-morpholinepropanol, 3-morpholin-4-yl propan-1-ol, 3-morpholinopropan-1-ol, 3-4-morpholinyl-1-propanol, 3-morpholin-4-yl-propan-1-ol, 3-morpholino-1-propanol, gamma-morpholinopropanol german, n-hydroxypropanylmorpholine
PubChem CID 199576
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-ol
SMIL C1COCCN1CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Tæthed 1.049
Kogepunkt 240°C to 241°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.477
Mængde 1 g
Formel vægt 145.2
Procent renhed 95%