Få mere at vide
{3-[(4-methylpiperidino)methyl]phenyl}methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10380503
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10380503 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10075642 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10380503 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01158CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-06-5
Molekylær formel C14H22N2
Molekylvægt (g/mol) 218.344
MDL nummer MFCD05865121
InChI nøgle ZULQRDYUOOXCFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methylpiperidino methyl phenyl methanamine, 1-3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,3-4-methyl-1-piperidinyl methyl
PubChem CID 2794679
IUPAC navn [3-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]phenyl]methanamin
SMIL CC1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {3-[(4-Methylpiperidino)methyl]phenyl}methanamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.34
Procent renhed 97%