Få mere at vide
3-(4-methylpiperazin-1-carbonyl)phenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347154
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347154 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10347154 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00009DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 883738-38-3
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C18H27BN2O3
MDL nummer MFCD05864308
Mængde 1 g
Synonym 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
InChI nøgle ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC navn (4-methylpiperazin-1-yl)-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanon
Molekylvægt (g/mol) 330.24
PubChem CID 2760029
Formel vægt 330.23
Procent renhed 97%