Få mere at vide
3-(4-methylpiperazin-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10797875 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10012364 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10108912 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10797875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35914DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 148546-99-0
Molekylær formel C11H17N3
Molekylvægt (g/mol) 191.278
InChI nøgle RJGHJWKQCJAJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 3-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 128, acmc-20a0ig, ksc496g5r, 3-4-methyl-piperazin-1-ylaniline, 3-4-methylpiperazinyl phenylamine, 3-4-methylpiperazine-1-yl aniline
PubChem CID 11564613
IUPAC navn 3-(4-methylpiperazin-1-yl)anilin
SMIL CN1CCN(CC1)C2=CC(=CC=C2)N
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 191.28
Procent renhed 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.