Få mere at vide
3-(4-Methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, Mikromol™
Beskrivelse
3-(4-Methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole |
| CAS | 219986-64-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H9 F3 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Pyrazole, 3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole, 5-(Trifluoromethyl)-3-p-tolyl-1H-pyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3N2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(16-15-9)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)c2cc([nH]n2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole |
| Vis mere |