Få mere at vide
3-(4-Methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30050419
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050419 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050419 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0344.110025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(4-Methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole
CAS 219986-64-8
Analyt- eller komponentnavne 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H9 F3 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Pyrazole, 3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole, 5-(Trifluoromethyl)-3-p-tolyl-1H-pyrazole
InChI formel InChI=1S/C11H9F3N2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(16-15-9)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16)
SMIL Cc1ccc(cc1)c2cc([nH]n2)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Molekylvægt (g/mol) 226.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 226.0718 g/mol