Få mere at vide
3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diazirine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| CAS | 87736-85-4 |
| Molekylær formel | C9 H7 F3 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.16 |
| Formel vægt | 200.0561 |