Få mere at vide
3,4-Methylendioxyphenylboronsyre, 98%
Artikelnummer. 10522232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10522232 1 g Glasflaske 1g
10721975 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359580010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94839-07-3
Molekylær formel C7H7BO4
Molekylvægt (g/mol) 165.94
MDL nummer MFCD01009695
InChI nøgle CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
PubChem CID 2734371
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ylboronsyre
SMIL B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Methylenedioxyphenylboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 165.94
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Methylenedioxyphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.