Få mere at vide
3,4-Methylenedioxyphenyl Butyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Methylenedioxyphenyl Butyl Ketone |
| CAS | 63740-98-7 |
| Molekylær formel | C12H14O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-pentanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-3-4-10(13)9-5-6-11-12(7-9)15-8-14-11/h5-7H,2-4,8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCC(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC navn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)pentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vægt | 206.0943 |