Få mere at vide
3,4-Methylendioxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 10317181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317181 25 g Glasflaske 25g
10133531 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330810250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 3162-29-6 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3162-29-6
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00005831
InChI nøgle BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-methylenedioxy acetophenone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyacetophenone, 3,4-methylenedioxy acetophenone, 3',4'-methylenedioxyacetophenone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, acetopiperone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl
PubChem CID 76622
IUPAC navn 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Methylenedioxyacetophenone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Farve Beige
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver