Få mere at vide
3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 0.8M solution in toluene/THF (50:50), AcroSeal™
Artikelnummer. 11975991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11975991 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 11975991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438761000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17680-04-5 | C7H5BrMgO2 | 225.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide
CAS 17680-04-5, 109-99-9, 108-88-3
CAS min % 15.17, 80.5
CAS Max % 19.5, 84.83
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0400g/mL
Flammepunkt −10°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C7H5BrMgO2
MDL nummer MFCD01863705
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.04
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, jfuhzuguhblmlb-uhfffaoysa-m, 1,3-benzodioxol-5-yl magnesium bromide, 3,4-methylenedioxyphenyl magnesium bromide, 3.4-methylene dioxy-phenyl-magnesium bromide, 5-bromomagnesio-2h-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenylmagnesium bromide, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf: toluene 1:1, grignard reagent
InChI nøgle JFUHZUGUHBLMLB-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=C2OCOC2=C1
IUPAC navn magnesium;5H-1,3-benzodioxol-5-ide;bromide
Molekylvægt (g/mol) 225.32
PubChem CID 4429644
Formel vægt 225.32
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.