Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)phenylglyoxalhydrat, 97%, tør wt-basis
Artikelnummer. 11379136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379136 1 g 1g
11389136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20273.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 65709-23-1 | C9H6O4 | 178,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65709-23-1
Molekylær formel C9H6O4
Molekylvægt (g/mol) 178.14
MDL nummer MFCD03411518
InChI nøgle OUCBKIWZWGSDJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxyphenylglyoxal hydrate, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 3,4-methylenedioxy phenylglyoxal hydrate, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12143, benzo d 1,3 dioxole-5-glyoxal hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-yl-2-oxoethanal, hydrate
PubChem CID 15608490
IUPAC navn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
SMIL O=CC(=O)C1=CC2=C(OCO2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 1 g
Beilstein 7703971
Formel vægt 178.15 (Anhydrous)
Procent renhed 97%