Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril, 98+%
Artikelnummer. 11397466
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397466 10 g 10g
11307476 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09518.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4439-02-5 | C9H7NO2 | 161,16 g/mol
3,4-(methylendioxy)phenylacetonitril blev anvendt til syntese af derrubon. Det blev brugt som standard til at analysere de beslaglagte metamfetaminprøver, der viste unikke profiler af stabile isotopsammensætninger ved isotopforhold massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-(methylendioxy)phenylacetonitril blev anvendt til syntese af derrubon. Det blev brugt som standard til at analysere de beslaglagte metamfetaminprøver, der viste unikke profiler af stabile isotopsammensætninger ved isotopforhold massespektrometri.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4439-02-5
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00005835
InChI nøgle ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
PubChem CID 78178
IUPAC navn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetonitril
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Smeltepunkt 41 °C til 45 °C
Kogepunkt 135 °C til 140 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Beilstein 7739
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 161.16
Procent renhed ≥98%