Få mere at vide
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10501462 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
10g; Glass bottle
Artikelnummer.
10501462 10g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10501462 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163350100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Navn note 98%
CAS 4439-02-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H7NO2
MDL nummer MFCD00005835
Mængde 10 g
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
InChI nøgle ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
IUPAC navn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 161.16
PubChem CID 78178
Formel vægt 161.16
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Low Melting Solid