Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)phenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30470018
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30470018 1 g
1 options
Artikelnummer. 30470018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3039951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic Acid
CAS 2861-28-1
Molekylær formel C9H8O4
Mængde 1 g
Synonym 1,3-Benzodioxole-5-acetic Acid, [3,4-(Methylenedioxy)phenyl]acetic Acid, (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, (Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(3,4-Methylenedioxyphenyl)acetic Acid, Homopiperonylic Acid, NSC 119057, NSC 14364, Piperonylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
IUPAC navn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0423