Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)phenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11423564
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423564 25 g 25g
11413564 5 g 5g
11433564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11229.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 2861-28-1 | C9H8O4 | 180,159 g/mol
3,4-(methylendioxy)phenyleddikesyre anvendes som organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-(Methylendioxy)phenyleddikesyre anvendes som organiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(delvis), ethanol og methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares på et køligt, tørt sted. Opbevares i en tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2861-28-1
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
MDL nummer MFCD00014576
InChI nøgle ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acid
PubChem CID 76115
IUPAC navn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)eddikesyre
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4- (Methylenedioxy)phenylacetic acid
Smeltepunkt 127 °C til 130 °C
Mængde 25 g
Beilstein 177739
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist), ethanol og methanol.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%