Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 128,0 °C til 132,0 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98.5+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C9H8O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Show More |