Få mere at vide
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid, 98.5+%
Artikelnummer. 10137513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10137513 25 g Glasflaske 25g
10512471 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10137513 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302620250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2861-28-1 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2861-28-1
MDL nummer MFCD00014576
InChI nøgle ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acid
PubChem CID 76115
IUPAC navn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)eddikesyre
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128.0°C to 132.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H8O4
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol
Molekylvægt (g/mol) 180.18
Formel vægt 180.18
Procent renhed 98.5+%
Fysisk form Micro-crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.