Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)cinnaminsyre, overvejende trans, 99%
Artikelnummer. 11419372
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11419372 25 g 25g
11429372 100 g 100g
11439372 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11419372 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10122.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2373-80-0 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2373-80-0
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00005837
InChI nøgle QFQYZMGOKIROEC-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxycinnamic acid, 3,4-methylenedioxy cinnamic acid, 3-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acrylic acid, unii-x8h0wpj08y, 3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl prop-2-enoic acid, methylenedioxycinnamic acid, x8h0wpj08y, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-propenoic acid
PubChem CID 643181
ChEBI CHEBI:81482
IUPAC navn (E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-ensyre
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4- (Methylenedioxy)cinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt ∼243°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 84599
Formel vægt 192.17
Procent renhed 0.99