Få mere at vide
3,4-Methylenedioxy-beta-nitrostyrene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397246
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397246 10 g 10g
11307256 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09139.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1485-00-3
Molekylær formel C9H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 193.158
MDL nummer MFCD00014575
InChI nøgle KFLWBZPSJQPRDD-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy-beta-nitrostyrene, mns, syk inhibitor iii, 1,3-benzodioxole, 5-nitrovinyl, 5-2-nitrovinyl benzo d 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-2-nitroethenyl, 5-2-nitrovinyl-1,3-benzodioxole, 5-2-nitroethenyl-1,3-benzodioxole, styrene, 3,4-methylenedioxy-beta-nitro, e-5-2-nitrovinyl benzo d 1,3 dioxole
PubChem CID 672296
IUPAC navn 5-[(E)-2-nitroethenyl]-1,3-benzodioxole
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=C[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Methylenedioxy-beta-nitrostyrene
Smeltepunkt 159°C to 163°C
Mængde 10 g
Beilstein 192350
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 193.16
Procent renhed 98%