Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)benzylideneacetone, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone |
| Smeltepunkt | 108 °C til 110 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 83983 |
| Formel vægt | 190.2 |
| Procent renhed | 98% |