Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)benzylideneacetone, 98%
Artikelnummer. 11382646
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382646 10 g 10g
11392646 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08675.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 3160-37-0 | C11H10O3 | 190,198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3160-37-0
Molekylær formel C11H10O3
Molekylvægt (g/mol) 190.198
MDL nummer MFCD00016907
InChI nøgle XIYPXOFSURQTTJ-NSCUHMNNSA-N
Synonym piperonalacetone, heliotropyl acetone, acetone, piperonylidene, piperonylideneacetone, piperonylidene acetone, unii-t43byj64eg, 3-buten-2-one, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, ccris 6270, 3,4-methylenedioxy benzalacetone, 3,4-methylenedioxy benzylideneacetone
PubChem CID 6040503
IUPAC navn (E)-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)but-3-en-2-on
SMIL CC(=O)C=CC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Mængde 10 g
Beilstein 83983
Formel vægt 190.2
Procent renhed 98%