Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)benzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11420533
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420533 100 g 100g
11410533 25 g 25g
11430533 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12661.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-76-1
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00005836
InChI nøgle BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ylmethanol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol
Smeltepunkt 50 °C til 55 °C
Kogepunkt 156 °C til 158 °C (16 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 136113
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%