Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)benzenboronsyre, 98 %
Artikelnummer. 11471257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471257 25 g 25g
11451257 1 g 1g
11461257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24217.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165,939 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94839-07-3
Molekylær formel C7H7BO4
Molekylvægt (g/mol) 165.939
MDL nummer MFCD01009695
InChI nøgle CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
PubChem CID 2734371
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ylboronsyre
SMIL B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 239 °C til 243 °C
Mængde 25 g
Beilstein 5523347
Formel vægt 165.94
Procent renhed 98%