Få mere at vide
3,4-(Methylendioxy)anilin, 98+%
Artikelnummer. 11469843
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469843 250 g 250g
11449843 10 g 10g
11459843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12975.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
3,4-(methylendioxy)anilin er et farmaceutisk vigtigt anilinderivat. Det gennemgår N-alkylering med cykliske sekundære alkylaminer i nærvær af Shvo-katalysator for at give N-arylpyrrolidiner. 3,4-(Methylendioxy)anilin blev anvendt i syntesen afγ -glutamylanilider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-(Methylendioxy)anilin er et farmaceutisk vigtigt anilinderivat. Det gennemgår N-alkylering med cykliske sekundære alkylaminer i nærvær af Shvo-katalysator for at give N-arylpyrrolidiner. 3,4-(Methylendioxy)anilin blev anvendt i syntesen afγ -glutamylanilider.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider. Luft& Lysfølsom. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14268-66-7
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD00005832
InChI nøgle XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
PubChem CID 84310
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-amin
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Smeltepunkt 40 °C til 45 °C
Kogepunkt 144 °C (16 mmHg)
Flammepunkt 142 °C (287 °F)
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4919
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 137.14
Procent renhed ≥98%