missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Methylenedioxy-alpha-Pyrrolidinohexanophenone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30347914
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347914 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB22711025MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Methylenedioxy-alpha-Pyrrolidinohexanophenone (hydrochloride)
CAS 24622-61-5
Molekylær formel C17 H23 N O3 . H Cl
Mængde 25 mg
Synonym 1-Hexanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Hexanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (9CI), Hexanophenone, 3',4'-(methylenedioxy)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (8CI), 1-(3',4'-Methylenedioxyphenyl)-2-pyrrolidino-1-hexanone hydrochloride, 3,4-Methylenedioxy-α-pyrrolidinohexanophenone hydrochloride, 3,4-MD-α-PHP hydrochloride, 3,4-MDPHP hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-2-3-6-14(18-9-4-5-10-18)17(19)13-7-8-15-16(11-13)21-12-20-15;/h7-8,11,14H,2-6,9-10,12H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCCCC(N1CCCC1)C(=O)c2ccc3OCOc3c2
IUPAC navn 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-ylhexan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 325.83
Formel vægt 325.144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.