Få mere at vide
3',4'-(Methylendioxy)acetophenon, 98%
Artikelnummer. 11420144
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420144 10 g 10g
11430144 50 g 50g
11440144 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420144 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13597.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3162-29-6 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
3a,4a-(Methylendioxy)acetophenon anvendes i syntesen af N-ethyl-1-(3,4-methylendioxyphenyl)ethylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3 ,′4′ -(Methylendioxy)acetophenon anvendes i syntesen af N-ethyl-1-(3,4-methylendioxyphenyl)ethylamin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3162-29-6
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00005831
InChI nøgle BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-methylenedioxy acetophenone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyacetophenone, 3,4-methylenedioxy acetophenone, 3',4'-methylenedioxyacetophenone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, acetopiperone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl
PubChem CID 76622
IUPAC navn 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Smeltepunkt 85°C to 89°C
Kogepunkt 152°C to 155°C (15 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 139669
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%