Få mere at vide
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone |
| CAS | 3162-29-6 |
| Molekylær formel | C9H8O3 |
| MDL nummer | MFCD00005831 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | C1=C(C=CC2=C1OCO2)C(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Procent renhed | 98% |