Få mere at vide
(±)-3-(4-Methylbenzylidene-d4)camphor, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzylidene Camphor-d4 |
| CAS | 1219806-41-3 |
| Molekylær formel | C18 D4 H18 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | (±)-3-(4-Methylbenzylidene-d4)camphor, 4-Methylbenzylidene Camphor-d4, 3-(4'-Methyl)benzylidene-bornan-2-one-D4 (phenyl-D4), (1 RS,3 EZ,4 RS)-3-[(4'-Methyl)benzylidene-2',3',5',6'-d4]bornan-2-one, 1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl-2,3,5,6-d4)methylene]bicyclo[2.2.1 ]heptan-2-one, Enzacamene-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15 H,9-10H2,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C=C2C3CCC(C)(C2=O)C3(C)C)c([2 H])c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 1,7,7-trimethyl-3-[(2,3,5,6-tetradeuterio-4-methylphenyl)methylidene]bicyclo[2.2.1 ]heptan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.3913 |
| Formel vægt | 258.1922 g/mol |
| Vis mere |