Få mere at vide
3-[(4-Methylbenzyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11470170
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11470170
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50649.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 338393-13-8
Molekylær formel C10H11N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 237.277
MDL nummer MFCD01568307
InChI nøgle YYQTWXHTIYSIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylbenzyl sulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 4-methylbenzyl 1h-1,2,4-triazol-3-yl sulfone, 3-4-methylphenyl methanesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, acmc-20anb6, methylbenzyltriazolylsulfone, 3-p-tolylmethylsulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 3-p-tolylmethanesulfonyl-1h-1,2,4 triazole, 4-methyl-benzyl 1h-1,2,4-triazol-3-yl sulfone, 3-4-methylphenyl methyl sulfonyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 2063879
IUPAC navn 5-[(4-methylphenyl)methylsulfonyl]-1H-1,2,4-triazole
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)C2=NC=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(4-Methylbenzyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.28