Få mere at vide
3-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10320273
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10320273 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10320273 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07101DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methyl-4H-1, 2, 4-triazol-3-yl)aniline
CAS 252928-74-8
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H10N4
MDL nummer MFCD02853082
Mængde 1 g
Synonym 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl aniline, 3-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl aniline, 3-4-methyl-4h-1,2,4 triazol-3-yl-phenylamine, 3-3-aminophenyl-4-methyl-4h-1,2,4-triazole, 3-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl phenylamine, 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl aniline #, 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl phenyl amine, benzenamine,3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl
InChI nøgle YSSZZGGTNQQAPU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=NN=C1C2=CC(=CC=C2)N
IUPAC navn 3-(4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 174.207
PubChem CID 599521
Formel vægt 174.21
Procent renhed 97%