Få mere at vide
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline-d3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 244.1015 |