Få mere at vide
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzenboronsyre pinacolester, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
| Smeltepunkt | 86 °C til 89 °C |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | 1-methyl-4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]piperazin |
| Formel vægt | 330.23 |
| Procent renhed | 97% |