Få mere at vide
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11442270
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442270 1 g 1g
11452270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29224.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 883738-38-3 | C18H27BN2O3 | 330.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 883738-38-3
Molekylær formel C18H27BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 330.24
MDL nummer MFCD05864308
InChI nøgle ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
PubChem CID 2760029
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Mængde 1 g
IUPAC navn (4-methylpiperazin-1-yl)-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanon
Formel vægt 330.23
Procent renhed 97%