Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride, 99%
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
3-(4-Methoxyphenyl)propionylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(4-Methoxyphenyl)propionylchlorid er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas væk fra oxidationsmidler og fugt. Inkompatibel med baser.
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas væk fra oxidationsmidler og fugt. Inkompatibel med baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Formel vægt | 198.65 |
| Procent renhed | 99% |