Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride, 99%
Artikelnummer. 11355429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355429 1 g 1g
11365429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50416.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15893-42-2 | C10H11ClO2 | 198.65 g/mol
3-(4-Methoxyphenyl)propionylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(4-Methoxyphenyl)propionylchlorid er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas væk fra oxidationsmidler og fugt. Inkompatibel med baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15893-42-2
Molekylær formel C10H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 198.65
MDL nummer MFCD02258671
InChI nøgle FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl propionyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanoyl chloride, acmc-20anjm, p-methoxyhydrocinnamoyl chloride, 4-methoxyphenylpropionyl chloride, 4-methoxydihydrocinnamoyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanyl chloride, benzenepropanoyl chloride, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-propionyl chloride, 3-4-methoxy-phenyl-propionyl chloride
PubChem CID 10932441
IUPAC navn 3-(4-methoxyphenyl)propanoylchlorid
SMIL COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 198.65
Procent renhed 99%