Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)propionsyre, 98%
Artikelnummer. 11450244
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450244 25 g 25g
11460244 100 g 100g
11470244 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13655.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1929-29-9 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1929-29-9
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00002777
InChI nøgle FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-methoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-methoxy, p-methoxyhydrocinnamic acid, 3-p-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-methoxy-phenyl-propionic acid, 4-methoxyhydrocinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl-propionic acid, 4-methoxyhydro cinnamic acid, hydrocinnamic acid, p-methoxy
PubChem CID 95750
IUPAC navn 3-(4-methoxyphenyl)propansyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 102°C to 106°C
Mængde 25 g
Beilstein 1953326
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%