Få mere at vide
3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732493
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732493 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10306424 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00392DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 93041-45-3
Molekylær formel C12H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 233.22
MDL nummer MFCD03407357
InChI nøgle IKDPECCMAKOJTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl
PubChem CID 2779764
IUPAC navn 3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 233.22
Procent renhed 97%