Få mere at vide
3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671103
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10671103 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10712873 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10245744 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10671103 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00394CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 465514-03-8
Molekylær formel C12H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 251.67
MDL nummer MFCD03407359
InChI nøgle FABGSPUDPOKWCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779766
IUPAC navn 3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonylchlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 251.67
Procent renhed 97%