Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30987835
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30987835 10 g 10g
30974745 250 mg -
30969325 1 g -
30971596 5 g -
30974986 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30987835 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1287110g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS 3672-47-7
Molekylær formel C10H9NO2
MDL nummer MFCD00067889
Mængde 10 g
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Procent renhed 98%